Drukuj
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC502587-1G PC502587-250MG
APOSPC502587-1GEA 2680 PLN
APOSPC502587-1G APOSPC502587-250MG
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆FIO₂
MW: 280.035 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399306
Numer CAS: 1261478-09-4