Drukuj
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 290 PLN
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₅F₅O₂
MW: 228.116 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31561152
Numer CAS: 2244080-89-3