Drukuj
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502526-1G PC502526-250MG PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA 290 PLN
APOSPC502526-1G APOSPC502526-250MG APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₂F₅NO
MW: 223.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22580791
Numer CAS: 1404194-78-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III