Drukuj
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502518-1G PC502518-250MG PC502518-5G
APOSPC502518-1GEA 290 PLN
APOSPC502518-1G APOSPC502518-250MG APOSPC502518-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31561153
Numer CAS: 2244078-00-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 III