Drukuj
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 2610 PLN
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₂F₅NO
MW: 223.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28791009
Numer CAS: 1806305-45-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III