Drukuj
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502511-1G PC502511-250MG PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA 153 PLN
APOSPC502511-1G APOSPC502511-250MG APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31561169
Numer CAS: 2244082-19-5
Jednostka: 1760
ADR: 8 III