Drukuj
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-iodobenzene
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 406 PLN
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09878200
Numer CAS: 207989-04-6