Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 1860 PLN
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formuła: C₉H₆F₄O
MW: 206.137 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD30184382
Numer CAS: 2168352-66-5