Drukuj
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 3050 PLN
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.995 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23132693
Numer CAS: 1374772-55-0