Drukuj
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 2880 PLN
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Formuła: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29481964
Numer CAS: 1698500-38-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III