Drukuj
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502390-1G PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA 2610 PLN
APOSPC502390-1G APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₆FNO₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12173014
Numer CAS: 577-39-9