Drukuj
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502342-1G PC502342-250MG PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA 247 PLN
APOSPC502342-1G APOSPC502342-250MG APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28739837
Numer CAS: 1807192-67-1