Drukuj
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 2370 PLN
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₈H₅ClFNO₂S
MW: 233.647 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26032776
Numer CAS: 1551793-37-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III