Drukuj
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 2150 PLN
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₉H₅FO
MW: 148.134 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730328
Numer CAS: 1851952-10-7