Drukuj
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502252-1G PC502252-250MG PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA 2370 PLN
APOSPC502252-1G APOSPC502252-250MG APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₉H₅FO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12545737
Numer CAS: 137338-08-0