Drukuj
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 3050 PLN
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₄FN
MW: 145.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11656151
Numer CAS: 1208076-36-1