Drukuj
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 2840 PLN
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄F₃NO₅
MW: 251.116 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730319
Numer CAS: 2149597-24-8