Drukuj
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502222-1G PC502222-250MG PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA 1240 PLN
APOSPC502222-1G APOSPC502222-250MG APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄F₃IO₃
MW: 332.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25967134
Numer CAS: 775330-11-5