Drukuj
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502207-1G PC502207-250MG
APOSPC502207-1GEA 6560 PLN
APOSPC502207-1G APOSPC502207-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₄BrF₅O₂
MW: 319.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30723449
Numer CAS: 2149602-08-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III