Drukuj
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 3050 PLN
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.127 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30723445
Numer CAS: 2149591-28-4