Drukuj
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 1760 PLN
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18089307
Numer CAS: 1263377-64-5