Drukuj
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502199-1G PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA 3270 PLN
APOSPC502199-1G APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30723444
Numer CAS: 2149591-35-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III