Drukuj
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-3-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC502180-1G PC502180-250MG PC502180-5G
APOSPC502180-1GEA 400 PLN
APOSPC502180-1G APOSPC502180-250MG APOSPC502180-5G
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₄O₄S₂
MW: 326.673 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16883063
Numer CAS: 1027345-07-8
Jednostka: 1760
ADR: 8 III