Drukuj
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 2150 PLN
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃F₂NO₃
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17169028
Numer CAS: 213382-46-8