Drukuj
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 1680 PLN
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.127 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD30481112
Numer CAS: 2089258-73-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III