Drukuj
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502060-1G PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA 284 PLN
APOSPC502060-1G APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrF₂N
MW: 217.998 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20233294
Numer CAS: 1349715-72-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III