Drukuj
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 110 PLN
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Formuła: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800783
Numer CAS: 364-75-0