Drukuj
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 343 PLN
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.134 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027453
Numer CAS: 326-55-6