Drukuj
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 1240 PLN
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₅BrF₃IO
MW: 392.939 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28060517
Numer CAS: 1823897-02-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 III