Drukuj
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 2610 PLN
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Formuła: C₇H₅BrFIO
MW: 330.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29049290
Numer CAS: 1935372-87-4