Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 1140 PLN
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Formuła: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27949835
Numer CAS: 354574-32-6