Drukuj
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501849-1G PC501849-250MG PC501849-5G
APOSPC501849-1GEA 3660 PLN
APOSPC501849-1G APOSPC501849-250MG APOSPC501849-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.911 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847141
Numer CAS: 486460-10-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III