Drukuj
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 4720 PLN
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28141935
Numer CAS: 1823576-81-3