Drukuj
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)boronic acid, 5-Bromo-2,3,4-trifluorophenylboronic acid
PC50182-1G PC50182-250MG PC50182-5G
APOSPC50182-1GEA 2610 PLN
APOSPC50182-1G APOSPC50182-250MG APOSPC50182-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid
Formuła: C₆H₃BBrF₃O₂
MW: 254.797 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12032026
Numer CAS: 2377611-88-4