Drukuj
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501782-1G PC501782-5G PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA 3540 PLN
APOSPC501782-1G APOSPC501782-5G APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28141933
Numer CAS: 1823559-40-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III