Drukuj
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC501764-1G PC501764-250MG PC501764-5G
APOSPC501764-1GEA 2880 PLN
APOSPC501764-1G APOSPC501764-250MG APOSPC501764-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29037266
Numer CAS: 1935178-59-8