Drukuj
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 145 PLN
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28061449
Numer CAS: 1404115-38-3