Drukuj
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 1680 PLN
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238.029 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15526767
Numer CAS: 1258650-63-3