Drukuj
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501703-1G PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA 3920 PLN
APOSPC501703-1G APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.911 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28737920
Numer CAS: 1805583-89-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 III