Drukuj
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501671-1G PC501671-250MG PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA 377 PLN
APOSPC501671-1G APOSPC501671-250MG APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formuła: C₈H₅FO₃
MW: 168.122 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22544368
Numer CAS: 1289005-85-1