Drukuj
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501655-100MG PC501655-1G PC501655-250MG
APOSPC501655-100MGEA 1590 PLN
APOSPC501655-100MG APOSPC501655-1G APOSPC501655-250MG
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527250
Numer CAS: 816449-69-1