Drukuj
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501654-1G PC501654-250MG PC501654-5G
APOSPC501654-1GEA 2970 PLN
APOSPC501654-1G APOSPC501654-250MG APOSPC501654-5G
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 7-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formuła: C₈H₅FO₃
MW: 168.122 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28357171
Numer CAS: 1289266-50-7