Drukuj
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501649-1G PC501649-250MG
APOSPC501649-1GEA 1240 PLN
APOSPC501649-1G APOSPC501649-250MG
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18642939
Numer CAS: 1379336-54-5