Drukuj
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501640-1G PC501640-250MG
APOSPC501640-1GEA 2750 PLN
APOSPC501640-1G APOSPC501640-250MG
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 4-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formuła: C₈H₅FO₃
MW: 168.122 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18453664
Numer CAS: 1269496-37-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III