Drukuj
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 8180 PLN
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClFNO₄S
Temp. Wrzenia: 136…138 °C
Temp. topnienia: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12197272
Numer CAS: 1193388-16-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III