Drukuj
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 1920 PLN
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formuła: C₉H₇FO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24447977
Numer CAS: 1262419-96-4