Drukuj
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 247 PLN
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20659871
Numer CAS: 816449-67-9