Drukuj
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 479 PLN
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Formuła: C₉H₇FO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16036861
Numer CAS: 1093865-65-6