Drukuj
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 160 PLN
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15202208
Numer CAS: 214554-16-2