Drukuj
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501592-1G PC501592-250MG PC501592-5G
APOSPC501592-1GEA 946 PLN
APOSPC501592-1G APOSPC501592-250MG APOSPC501592-5G
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 5-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formuła: C₈H₅FO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20658188
Numer CAS: 1186047-15-3